SML3736
Hypoxia probe 2
95% (UPLC)
Sinonimo/i:
5’-Methoxy-1’,2’-dimethyl-3-(1-((3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy)ethyl)-1H-indole-4’,7’-dione
Saggio
95% (UPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
, Faint orange to red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)