SML2482
Ticagrelor
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ticagrelor, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino}-5(propylthio)-3H-[1,2,3]-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl]amino}-5-(propylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
Informazioni sul gene
human ... P2RY12(64805)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3