T6654
Ticlopidine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... P2RY12(64805)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?