SML1546
SCR7 pyrazine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone, 6,7-Diphenyl-2-thio-lumazine (8CI)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(C1=C(N2)N=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=N1)NC2=S
InChI
1S/C18H12N4OS/c23-17-15-16(21-18(24)22-17)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19-15)11-7-3-1-4-8-11/h1-10H,(H2,20,21,22,23,24)
GSRTWXVBHGOUBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Small Molecule CRISPR Enhancers