SML1343
3PO
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 3PO (inhibitor of glucose metabolism)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
UOWGYMNWMDNSTL-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)