16490
Bromopyruvic acid
≥98.0%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2-oxopropionic acid
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
(Powder or Crystals or Flakes)
Punto di fusione
77-82 °C
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.