SML0798
Osanetant
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-N-{{3-[1-Benzoyl-3-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-yl]prop-1-yl}-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-methylacetamine, SR-142801, SR142801
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)[C@@]4(CN(CCC4)C(=O)c5ccccc5)CCCN2CCC(CC2)(N(C)C(=O)C)c3ccccc3)Cl
InChI
1S/C35H41Cl2N3O2/c1-27(41)38(2)35(29-13-7-4-8-14-29)19-23-39(24-20-35)21-9-17-34(30-15-16-31(36)32(37)25-30)18-10-22-40(26-34)33(42)28-11-5-3-6-12-28/h3-8,11-16,25H,9-10,17-24,26H2,1-2H3/t34-/m0/s1
DZOJBGLFWINFBF-UMSFTDKQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to tachykinin receptors for your research needs.