SML0483
DpC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Di-2-pyridylketone-4-cyclohexyl-4-methyl-3-thiosemicarbazone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C1CCCCC1)C(=S)N\N=C(\c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H23N5S/c1-24(15-9-3-2-4-10-15)19(25)23-22-18(16-11-5-7-13-20-16)17-12-6-8-14-21-17/h5-8,11-15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,23,25)
GNLZNQJBZNOUBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)