SAE0180
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide
AFC-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3CL protease substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide, AFC-Peptide substrate, lyophilized
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This fluorogenic peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro). This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer. Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the fluorescent AFC group from the peptide (sequence TSAVLQ). After release, an increase in fluoresence is obtained (Excitation = 400 nm, Emission = 505 nm).
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)