SMB00802
Bavachin
from Psoralea coryfolia, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′,7-Dihydroxy 6-(3-methyl 2-butenyl)flavanone, Corylifolin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C(CC(=O)c3c1cc(c(c3)CC=C(C)C)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H20O4/c1-12(2)3-4-14-9-16-18(23)11-19(24-20(16)10-17(14)22)13-5-7-15(21)8-6-13/h3,5-10,19,21-22H,4,11H2,1-2H3
OAUREGNZECGNQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Bavachin is an inhibitor of acyl coenzyme A: cholesterol acyltransferase (ACAT). The IC50 value of bavachin was reported to be 86.0 μM in ACAT assay system using rat liver microsome.
Bavachin is also reported to increase insulin-induced glucose uptake by differentiated adipocytes and myoblasts.
Proprietà fisiche
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)