PHL82569
Isosakuranetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy 4′-methoxyflavanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=CC(OC(C2=CC=C(OC)C=C2)C3)=C1C3=O
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
HMUJXQRRKBLVOO-AWEZNQCLSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)