SMB00100
Bavachinin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy-7-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)flavanone, 7-O-Methylbavachin, Bavachinin A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc2O[C@@H](CC(=O)c2cc1C\C=C(\C)C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O4/c1-13(2)4-5-15-10-17-18(23)11-20(14-6-8-16(22)9-7-14)25-21(17)12-19(15)24-3/h4,6-10,12,20,22H,5,11H2,1-3H3/t20-/m0/s1
VOCGSQHKPZSIKB-FQEVSTJZSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)