SCP0094
Caspase Inhibitor
Sinonimo/i:
Ac-AEVD-CHO, caspase 6 inhibitor, caspase 8 inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CASP10(843) , CASP6(839) , CASP8(841) , CASP9(842)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3