616452
RepSox
≥95% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC₅₀ = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
23 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1ncc(c1c4nc(ccc4)C)c2nc3c(nccc3)cc2
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ALKS binding
ALK 5 auto phosphorylation (IC₅₀ = 4 nM)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell 5, 491.
WGK 3