SCJ4600027
CF™ 568 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~714 g/mol (free acid)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
100000 at 562 nm
Rapporto di assorbanza
A280/562 nm 0.08
Fluorescenza
λex 488, 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)