T6778
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
contiene
≥15 mM sodium azide as preservative
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Our company presents an article on the Detection of Endogenous Pathway Activity in Novel Reporter Cell Lines