SAB5701988
Anti-SSCA1/SerpinB3 Antibody, clone 6J3U6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpin B3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6J3U6, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SerpinB3(6317)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1