L3030
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Sinonimo/i:
Fluorescent latex beads
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous suspension
Livello qualitativo
contiene
0.1% NaN3
Composizione
Solids, 2.5%
tecniche
cell based assay: suitable
Dimens. media particelle
2.0 μm
Fluorescenza
λex ~575 nm; λem ~610 nm
applicazioni
cell analysis
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2