SAB5600193
Anti-HA-Tag-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
About This Item
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 0.1-1.0 μg/mL
immunofluorescence: 0.1-1.0 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
western blot: 0.1-1.0 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2