SAB4500045
Anti-C-ABL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1/ Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 2, Abelson-related gene protein, Tyrosine kinase ARG, c-ABL, p150
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 55 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABL1(25)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 406-455
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)