AP106P
Anticorpo di coniglio anti-IgG di capra, coniugato con HRP
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti IgG di capra di coniglio con HRP, Anticorpo per la rivelazione di IgG di capra, Rivelazione IgG di capra
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL (after reconstitution)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Anticorpi secondari & di controllo
si può utilizzare una diluizione 1:5.000-1:100.000 .
Immunoistochimica:
si può utilizzare una diluizione 1:500-1:5.000.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per conservare più a lungo il prodotto dopo la ricostituzione, aggiungere un egual volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZA: L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3