AP187P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:500-1:5,000 for Immunoohistochemistry on tissue sections.
1:5,000-1:100,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates.
1:10,000-1:200,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3