Documenti fondamentali
AP132P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con perossidasi
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL (after reconstitution)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio purificato per affinità, coniugato con HRP.
Specificità
Specifico per la catena leggera e pesante delle IgG di coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA e Western blotting:
si può utilizzare una diluizione 1:5.000-1:100.000 .
Immunoistochimica:
si può utilizzare una diluizione 1:500-1:5.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo di capra anti-IgG di coniglio coniugato con perossidasi è stato convalidato per la rivelazione delle IgG di coniglio in saggi ELISA, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
IgG di capra purificate coniugate con perossidasi di rafano in tampone contenente PBS 0,01 M, pH 7,1, con 15 mg/mL di BSA. Liofilizzato.
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino ad ottenere il volume indicato sull'etichetta della provetta.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2-8°C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Dopo la ricostituzione, il prodotto liquido è stabile per molte settimane se mantenuto a 2-8°C in forma non diluita. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE: L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Preimplantation-embryo-specific cell-cycle regulation is attributable to a low expression of retinoblastoma protein rather than its phosphorylation.
Asuka Egashira,Kiyoshi Kano,Kunihiko Naito
Journal of Reproduction and Development null
A single-amino-acid polymorphism in reovirus protein ?2 determines repression of interferon signaling and modulates myocarditis.
Irvin, SC; Zurney, J; Ooms, LS; Chappell, JD; Dermody, TS; Sherry, B
Journal of virology null
Phospholipase D in the human ocular surface and in pterygium.
Louis Tong, Jing Li, Jaime Chew, Donald Tan, Roger Beuerman
Cornea null
Functions of FZR1 and CDC20, activators of the anaphase-promoting complex, during meiotic maturation of swine oocytes.
Yamamuro, T; Kano, K; Naito, K
Biology of reproduction null
Nuclear NF-kappaB p65 phosphorylation at serine 276 by protein kinase A contributes to the malignant phenotype of head and neck cancer.
Arun, P; Brown, MS; Ehsanian, R; Chen, Z; Van Waes, C
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null