06-735
Anti-Caspase 3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-CASP-3, Anti-Caspase-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Caspase-3 in Human tonsil tissue sections.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1