Documenti fondamentali
MAB10753
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Caspasi3 (forma attiva), clone 3D9.3
clone 3D9.3, from mouse
Sinonimo/i:
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D9.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Descrizione generale
La caspasi-3 (CPP32, Apopain) è la proteina apoptotica più studiata. La caspasi-3 viene sintetizzata come proenzima inattivo (32 kDa) che nelle cellule soggette a apoptosi viene processato mediante autoproteolisi e/o scissione da parte di un'altra proteasi a monte. La forma processata della caspasi-3 è costituita da una subunità maggiore (17 kDa) e una subunità minore (12 kDa) che si associano per formare un enzima attivo. La caspasi-3 attiva scinde proteoliticamente e attiva altre caspasi nonché altre importanti proteine bersaglio come PARP e DFF.
Specificità
Questo anticorpo è specifico per la forma attiva (tagliata) di 17 kDa, mentre non reagisce con la forma inattiva (pro- forma) di 35 kDa.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla caspasi3 umana (forma attiva).
Applicazioni
Immunocitochimica: diluizioni 1:500 di un lotto rappresentativo hanno rivelato la caspasi 3 (forma attiva) in cellule HeLa non trattate o trattate con staurosporina per 3 ore.
Citometria a flusso: una diluizione 1:400 da un lotto rappresentativo ha rilevato la caspasi3 (forma attiva) in cellule Jurkat.
L′anti-caspasi3 (forma attiva), clone 3D9.3 è un anticorpo diretto contro la proteina caspasi3 (forma attiva) validato per l'uso in WB, ICC & FC.
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisati di cellule HeLa.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato la caspasi 3 (forma attiva) in 10 µg di lisato di cellule HeLa trattate/non trattate con staurosporina.
Descrizione del bersaglio
~17 kDa osservati. La caspasi 3 durante l'apoptosi viene scissa nelle due forme attive da 17 kDa e 12 kDa.
Linkage
Sostituisce: 04-1090; 04-439
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalina Silva-Hirschberg et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 11, 1758835919891567-1758835919891567 (2019-12-17)
Mycosis fungoides (MF) and Sézary syndrome (SS) are subtypes of primary cutaneous lymphomas and represent complex diseases regarding their physiopathology and management. Depending on the stage of the disease, different treatment regimens are applied, but there is no consensus on
John Chun-Hao Chen et al.
Oncology letters, 17(1), 638-645 (2019-01-19)
Trichostatin A (TSA), a hydroxamate histone deacetylase inhibitor, is a compound that has been identified to induce anticancer activity. The aim of the present study was to investigate whether sorafenib, in combination with TSA, was able to augment the anticancer
Ya-Jing Zhang et al.
Toxicology research, 10(5), 1052-1063 (2021-11-05)
Cancer is one of the leading causes of death in the world. It is very important to find drugs with high efficiency, low toxicity, and low side effects for the treatment of cancer. Flavonoids and their derivatives with broad biological
Mohammadhossein Khorraminejad-Shirazi et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an