MAB10754
Anti-Caspase-8 (active form p18 subunit) Antibody, clone 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Sinonimo/i:
caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-8, caspase 8, apoptosis-related cysteine protease, MACH-beta-1/2/3/4 protein, Apoptotic protease Mch-5, Apoptotic cysteine protease, MACH-alpha-1/2/3 protein, FADD-homologous ICE/ced-3-like proteas
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP8(841)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Caspases
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected the active form of Caspase-8 (p18 subunit) in 10 µg of camptothecin-treated Jurkat lysates. Untreated jurkat lysate exhibited no detection of active Caspase-8.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Camptothecin-treated and untreated Jurkat lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2