Documenti fondamentali
06-734
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-β-catenina
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD), catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kDa), catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, rabbit, bovine, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descrizione generale
βLa β-catenina svolge un ruolo centrale nell'adesione cellulare, facendo da ponte tra le caderine e il citoscheletro di actina. La sua attività è regolata da specifiche interazioni con diversi partner molecolari, incluse molecole delle giunzioni aderenti (AJ), componenti del complesso responsabile della sua degradazione e fattori di trascrizione.
βLa - β catenina comprende tre domini: un dominio centrale con ripetizioni armadillo e due code N- e C-terminali. βPuò essere fosforilata dalle serina-treonina chinasi, quali GSK-3. La fosforilazione ha effetto sulla interazione tra β-catenina, E-caderina e α-catenina. Tale interazione viene revertita dalla defosforilazione della β-catenina.
Specificità
Riconosce la β-Catenina, Mr 92 kDa.
Immunogeno
Peptide sintetico (CGG-SYLDSGIHSGATTTAPSLSGK), coniugato con KLH, corrisponde al sito di fosforilazione della β-catenina umana da parte di GSK3 (aminoacidi 29-49).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Utilizza l'anticorpo anti-β-catenina (anticorpo policlonale di coniglio) validato in ICC, IP e WB per rivelare la β-catenina, nota anche come catenin (cadherin-associated protein) beta 1 (88 kDa).
immunoprecipitazione:
5 μg di un lotto precedente hanno immunoprecipitato la β-catenina da μ500 g di lisato di frazione di membrana di cellule A431.
Immunocitochimica:
una concentrazione pari a 1-5 μg/mL di un lotto precedente ha fornito un'immunocolorazione positiva per la β-catenina a livello delle giunzioni cellula-cellula di cellule A431 fissate con paraformaldeide al 4% e permeabilizzate con Triton X-100 allo 0,25%.
Immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato la beta-catenina nelle linee cellulari A431 e HUVEC.
Qualità
Testato di routine mediante Western blotting su lisato totale di cellule A431.
Western blotting:
concentrazioni 0,1-1 μg/mL di questo lotto hanno rilevato la β-catenina nel lisato totale di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
92 kDa
Stato fisico
Cromatografia con proteina A
Formato: purificata
IgG policlonali di coniglio purificate in tampone contenente 0,1 M Tris glicina, 0,15 M NaCl, 0,05% azoturo di sodio, pH 7,4.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: Prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Fuz regulates craniofacial development through tissue specific responses to signaling factors.
Zhang, Z; Wlodarczyk, BJ; Niederreither, K; Venugopalan, S; Florez, S; Finnell, RH; Amendt, BA
Testing null
Beta-catenin-induced melanoma growth requires the downstream target Microphthalmia-associated transcription factor.
Widlund, HR; Horstmann, MA; Price, ER; Cui, J; Lessnick, SL; Wu, M; He, X; Fisher, DE
The Journal of cell biology null
Charles K Pallangyo et al.
The Journal of experimental medicine, 212(13), 2253-2266 (2015-12-02)
Cancer-associated fibroblasts (CAFs) comprise one of the most important cell types in the tumor microenvironment. A proinflammatory NF-κB gene signature in CAFs has been suggested to promote tumorigenesis in models of pancreatic and mammary skin cancer. Using an autochthonous model
Differential trafficking of transforming growth factor-beta receptors and ligand in polarized epithelial cells.
Murphy, SJ; Dore, JJ; Edens, M; Coffey, RJ; Barnard, JA; Mitchell, H; Wilkes, M; Leof, EB
Molecular Biology of the Cell null
Zhenyu Wu et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 32(4), 477-484 (2018-09-14)
We aimed to observe hair follicle (HF) development in the dorsal skin and elucidate the expression patterns of genes and proteins related to skin and HF development in Rex rabbits from birth to 8 weeks of age. Whole-skin samples were