SAB4300434
Anti-PAK1/PAK2/PAK3 (Ab-423/402/421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC130000 antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit, Anti-p21 protein (Cdc42 / Rac)-activated kinase 1 / 2 / 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
61-67 kDa
68-74 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(R-S-T-M-V)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058) , PAK2(5062) , PAK3(5063)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)