DWK241935608
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
241935608
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241935608
Capacità pallone
1,000 mL
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)