GF71444022
Zinc-aluminum alloy, Zn50Al50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
ZN016010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 714-440-22
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF71444022-1EA | 4061825435145 |