GF40738260
Ruthenium
Ruthenium, foil, 6x6mm, thickness 1.0mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Ruthenium, RU000220
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-382-60
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
P. ebollizione
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)