326712
Ruthenium black
Sinonimo/i:
Ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
Area superficiale
17-26 m2/g
P. ebollizione
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Ru may be used as a catalyst in the following reactions;
- oxidative coupling of indoles and pyrroles with several alkenes
- arylations reactions.
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
326712-1G | 4061826662311 |
326712-250MG | |
326712-5G |