Documenti fondamentali
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Sinonimo/i:
ZN063802
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 723-989-31
Misura
150 × 150 mm
Spessore
50 mm
Densità bulk
0.33 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)