SAB4200770
Anti-Human IgG4-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Human immunoglobulin G4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP-6025, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 1 μg/mL human IgG4 for coating
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200770-1VL | 4061824080834 |