SAB4200683
Anti-Human IgG4 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP-6025, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml human IgG4 myeloma proteins for coating.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)