SAB4200783
Anti-Human IgG2 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Human immunoglobulin G2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP-6014, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.07-0.15 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG2 myeloma for coating
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200783-100UL | 4061833253823 |