SAB5600211
Anti-Human IgG1 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM117, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
IGHG1, Ig gamma 1 chain C, Immunoglobulin gamma 1, Immunoglobulin heavy constant gamma 1
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM117, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable (50ng/well – 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL – 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600211-1MG | |
SAB5600211-100UG |