SAB4200759
Anti-Human IgG3 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Immunoglobulin G3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP-6050, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using Human IgG3 myeloma
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml Human IgG3 myeloma for coating
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3