S7389
SB-269970 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
SB 269970A
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR7(3363)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?