S1638
Streptavidin−Agarose from Streptomyces avidinii
buffered aqueous suspension
Sinonimo/i:
streptavidin agarose beads, streptavidin agarose resin
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
buffered aqueous suspension
Grado di funzionalizzazione
≥1 mg per mL
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Braccio spaziatore
7 atoms
Capacità
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- to pull down biotinylated cell surface proteins during the quantification of plasma membrane transforming growth factor β (TGFβ) receptor II (TβRII) and Tβ
- RII internalization
- in biotinylated miRNA pull-down assay; as secondary antibodies in immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.