Documenti fondamentali
P7764
Sigma-Aldrich
L-Proline t-butyl ester
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-Proline t-butyl ester,
Saggio
≥98%
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Colore
clear colorless to faint yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3