364460
L-Proline benzyl ester hydrochloride
98%
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −48°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(11-7-4-8-13-11)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2;1H/t11-;/m0./s1
NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?