Documenti fondamentali
360279
Sigma-Aldrich
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
Beilstein:
2809673
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
245-251 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2