851299
4-Nitro-DL-phenylalanine
98%
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
236-237 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?