Documenti fondamentali
C5459
Sigma-Aldrich
N-Carbethoxyphthalimide
96%
Sinonimo/i:
N-Ethoxycarbonylphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate, Ethyl phthalimide-N-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.19
Beilstein:
196340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used to protect amine functional groups.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)