Documenti fondamentali
269670
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of 1-[bis-(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(4-tert-butylbenzenesulfonyl)piperazine.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J N Narendra Sharath Chandra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(19), 6621-6627 (2006-06-21)
A series of novel substituted 1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]piperazine derivatives (4a-g) and (5h-m) have been synthesized. The synthesized compounds were characterized by IR and 1H NMR. All the synthesized compounds were evaluated in vitro for their efficacy as antimicrobial agents against representative strains