116637
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
228 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?