Documenti fondamentali
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
Densità
1.172 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)