Purificazione di proteine biotinilate
Le proteine e gli anticorpi biotinilati vengono comunemente usati nella ricerca di base e per la ricerca di nuovi farmaci. Offriamo diverse resine per cromatografia di affinità, colonne e piastre pre-impaccate per legare, isolare e purificare le proteine e gli anticorpi biotinilati.
Microsfere di agarosio e gel di affinità
Le microsfere di agarosio e i gel di affinità consentono la purificazione di proteinee anticorpi biotinilati utilizzando streptavidina o avidina reticolate all’agarosio. Sia l'avidina che la streptavidina legano la biotina con elevata affinità, anche se l'avidina può esibire un elevato legame non specifico. Extravidin®-agarose utilizza un'avidina modificata con un'elevata affinità e specificità per la biotina. Pensate per la purificazione su piccola e larga scala, queste resine sono adatte per la purificazione su colonna a flusso per gravità, la centrifugazione a bassa velocità nel processamento in modalità batch (in discontinuo) e le procedure di cromatografia a bassa pressione. I gel di affinità EZview™ incorporano un colorante rosso che consente all'utente di differenziare facilmente il pellet dal surnatante, con conseguente minore perdita di proteine durante la purificazione in batch.
microsfere magnetiche
Le microsfere magnetiche PureProteome™ con streptavidina rappresentano un modo rapido e riproducibile per purificare le immunoglobuline da miscele complesse come campioni di siero, plasma o surnatante di colture cellulari. Le proteine e gli anticorpi biotinilati vengono purificati utilizzando un rack magnetico o una piattaforma per separare le microsfere dalle frazioni di lavaggio e di eluizione. Questa procedura è adatta sia per basse processività, utilizzando provette per microcentrifuga singole, che per processività maggiori su piaste da 96 pozzetti, con o senza automazione. Offriamo inoltre particelle magnetiche con streptavidina, per la purificazione di proteine biotinilate e anticorpi biotinilati.
Piastre ad elevata capacità SigmaScreen™rivestite con streptavidina
Le piastre ad alta capacità SigmaScreen™, rivestite con streptavidina, utilizzano una tecnologia di rivestimento brevettata che fornisce una capacità di legame con la biotina sensibilmente maggiore rispetto alle piastre rivestite con streptavidina standard o ExtrAvidin. Con una capacità di legame >300 pmol/pozzetto (formato a 96 pozzetti) o >150 pmol/pozzetto (formato a 384 pozzetti), queste piastre consentono di eluire la proteina catturata per l’analisi successiva con vari metodi come MALDI, ICAT o SDS-PAGE. Le piastre ad elevata capacità rivestite con streptavidina SigmaScreen™ sono prodotte secondo la ISO 9002 nel nostro stabilimento GMP e offrono un'elevata riproducibilità da pozzetto a pozzetto e da piastra a piastra.
Colonne e resine per cromatografia Cytiva™ Amersham
Offriamo una varietà di colonne e resine cromatografiche Cytiva™ Amersham per una purificazione affidabile e ad alta risoluzione, su piccola e grande scala, di proteine e anticorpi biotinilati.
- Le colonne monouso SpinTrap™ sono colonnine da centrifuga pre-impaccate per la purificazione semplice e su piccola scala di proteine e anticorpi biotinilati.
- Le colonne HiTrap™ HP sono pre-impaccate con resina Streptavidin Sepharose™ High Performance, per la purificazione preparativa di routine di proteine e anticorpi biotinilati.
- Le piastre filtranti MultiTrap™ da 96 pozzetti forniscono un formato veloce e affidabile per la purificazione su piccola scala di proteine e anticorpi biotinilati. Si tratta di piastre filtranti pre-impaccate da 96 pozzetti da usare con centrifugazione o filtrazione sotto vuoto, manualmente o con sistemi robotici automatizzati.
- Le resine Streptavidin Mag Sepharose™ sono costituite da microsfere magnetiche a base di Sepharose™ progettate per semplificare l'arricchimento delle proteine bersaglio mediante immunoprecipitazione o pull-down e possono essere utilizzate per la purificazione rapida e su piccola scala e per lo screening di proteine e anticorpi biotinilati dal surnatante di cellule.
- La resina Streptavidin Sepharose™ High Performance è disponibile anche separatamente per i passaggi di scala nella purificazione.