Merck
HomeApplicazioniBiologia delle proteineConcentrazione delle proteine & scambio di tampone
Concentrazione delle proteine & scambio di tampone
Concentrazione delle proteine​con filtri a membrana porosa. Il liquido in eccesso passa attraverso la membrana mentre le grandi molecole proteiche vengono trattenute
La concentrazione delle proteine e lo scambio di tampone sono metodiche comunemente utilizzate nella purificazione di proteine e anticorpi, nel bioprocesso e nell’analisi proteomica. La preparazione di campioni di macromolecole in soluzione (proteine, enzimi, anticorpi e virus) spesso dà origine a grandi volumi di proteine o di altre macromolecole diluite in tamponi incompatibili con le successive procedure analitiche o di bioprocesso. Dopo l'estrazione del campione, spesso è necessario procedere alla concentrazione e alla chiarifica delle proteine diluite, prima di poterle analizzare o utilizzare.
Concentrazione delle proteine
Esistono diverse metodiche per la concentrazione delle proteine, tra cui la filtrazione con membrane porose, la dialisi in soluzioni iperosmotiche e la precipitazione/salting out. Un metodo comodo è quello dell'ultrafiltrazione che utilizza membrane semipermeabili per concentrare le proteine applicando una pressione o una forza centrifuga, minimizzando nel contempo la denaturazione, la disattivazione e la degradazione proteica. In questa tecnica, il fluido in eccesso passa attraverso il filtro, mentre la proteina bersaglio viene trattenuta; diminuendo il volume del campione, la concentrazione della proteina aumenta.
Arricchimento proteico
Nell'arricchimento proteico, specifici gruppi o tipi di proteine presenti in un campione biologico vengono concentrati per l’analisi successiva. I metodi di arricchimento proteico vengono utilizzati per isolare proteine​poco abbondanti e ridurre la complessità del campione. L'arricchimento separa e concentra le proteine bersaglio per facilitare la successiva analisi proteomica. Spesso per l’arricchimento proteico si ricorre all'ultrafiltrazione che consente di separare le diverse classi di proteine​in base al peso molecolare.
Scambio di tampone e desalazione
Le proteine purificate necessitano spesso di essere trasferite in un tampone che sia adatto alle analisi successive. Scambio del tampone, desalazione e rimozione dei detergenti possono essere eseguiti con vari metodi tra cui:
  • dialisi: piccole molecole permeabili come sali, detergenti, solventi e altre impurezze vengono rimosse in base alla loro capacità di passare attraverso una membrana
  • cromatografia su colonna: i sali vengono rimossi su colonne di gel filtrazione mediante esclusione dimensionale
  • diafiltrazione: sali, detergenti e altre impurezze vengono rimossi in base alla loro dimensione molecolare utilizzando membrane porose da ultrafiltrazione e applicando una pressione o la forza centrifuga.